5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 241 EUR
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formel: C₅H₈Cl₂N₂
Molekulargewicht: 167.04 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159660
CAS-Nummer: 51605-33-5