5-Bromo-2-methoxythiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 72.5 EUR
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Formel: C₄H₄BrNOS
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09025733
CAS-Nummer: 446287-05-4