2-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15429-1G OR15429-500MG
APOSOR15429-1GEA 538 EUR
APOSOR15429-1G APOSOR15429-500MG
2-Piperidinonicotinaldehyde 95%
2-Piperidinonicotinaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molekulargewicht: 190.25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865118
CAS-Nummer: 34595-22-7