2-Acetyl-3-chlorthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR15400-1G OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA 46.4 EUR
APOSOR15400-1G APOSOR15400-5G
2-Acetyl-3-chlorthiophen
2-Acetyl-3-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Molekulargewicht: 160.62 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C/15mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00794248
CAS-Nummer: 89581-82-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 III