2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 1350 EUR
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel: C₁₀H₉ClN₄OS
Schmelzpunkt: 257 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200937
CAS-Nummer: 886361-54-2