N-Boc-ethylendiamin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-diaminoethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-ethylenediamine, tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate, t-boc-N-EDA, tert-Butyl N-(2-Aminoethyl)carbamate, N-BOC-1,2-diaminoethane

OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 95.6 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylendiamin 97+%
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Siedepunkt: 72…80 °C/0.1mmHg
Dichte: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR