Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15291-100MG
OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA
33.5
EUR
APOSOR15291-100MG
APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07021359 CAS-Nummer: 97479-79-3 |