Ethyl-2-aminonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-aminonicotinate
OR15285-25G
OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA
72.5
EUR
APOSOR15285-25G
APOSOR15285-5G
Ethyl-2-aminonicotinat 98%
Ethyl-2-aminonicotinat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Siedepunkt: 266.75 °C Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01569452 CAS-Nummer: 13362-26-0 |