2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 163 EUR
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 213.24 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794346
CAS-Nummer: 478030-89-6