7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 29 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Schmelzpunkt: 255…257 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617603
CAS-Nummer: 685109-10-8