N-(Chloracetyl)morpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1511-100G OR1511-25G OR1511-5G
APOSOR1511-100GEA 157 EUR
APOSOR1511-100G APOSOR1511-25G APOSOR1511-5G
N-(Chloracetyl)morpholin 98%
N-(Chloracetyl)morpholin
Formel: C₆H₁₀ClNO₂
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00721939
CAS-Nummer: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3