Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15109-10G OR15109-1G OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA 1350 EUR
APOSOR15109-10G APOSOR15109-1G APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443945
CAS-Nummer: 937601-36-0