4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15042-100G
OR15042-250G
OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA
42.2
EUR
APOSOR15042-100G
APOSOR15042-250G
APOSOR15042-25G
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027398 CAS-Nummer: 34662-32-3 |