3-Brom-2-chlorthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 275 EUR
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Brom-2-chlorthiophen 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
Molekulargewicht: 197.48 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/9mmHg
Dichte: 1.808 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043883
CAS-Nummer: 40032-73-3