2,5-Dichloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
OR15004-25G
OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA
52.2
EUR
APOSOR15004-25G
APOSOR15004-5G
2,5-Dichloranisol
2,5-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Siedepunkt: 128…132 °C/3.5mmHg Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061123 CAS-Nummer: 1984-58-3 EINECS: 217-852-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...