4-Brom-m-anisidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 109 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Brom-m-anisidin 97%
4-Brom-m-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molekulargewicht: 202.05 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05664063
CAS-Nummer: 19056-40-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III