Ethylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Phenylethane
OR14988-100G
OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA
109
EUR
APOSOR14988-100G
APOSOR14988-25G
Ethylbenzol
Ethylbenzol
Formel:
C₈H₁₀ Molekulargewicht: 106.17 g/mol Siedepunkt: 136.2 Schmelzpunkt: -95 Flammpunkt: 15 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011647 CAS-Nummer: 100-41-4 UN-Nummer: 1175 ADR: 3 II Merck Index: 13,03801 |