(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-weinsäure
Optical resolving agent.
Formel: C₂₀H₁₈O₈
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008552
CAS-Nummer: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2