D(-)-allo-Isoleucin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 52.2 EUR
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucin 97%
D(-)-allo-Isoleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066445
CAS-Nummer: 1509-35-9