N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
OR14778-100G
OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA
21.9
EUR
APOSOR14778-100G
APOSOR14778-250G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanin
N-Boc-L-alanine
Formel:
C₈H₁₅NO₄ Molekulargewicht: 189.21 g/mol Schmelzpunkt: 79…84 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037225 CAS-Nummer: 15761-38-3 EINECS: 239-847-8 |