3-(Aminomethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR14753-1G
OR14753-5G
OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA
62.5
EUR
APOSOR14753-1G
APOSOR14753-5G
APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formel:
C₇H₉NO Schmelzpunkt: 165…168 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798977 CAS-Nummer: 73604-31-6 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |