L-1-Naphthylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 254 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066086
CAS-Nummer: 55516-54-6