3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
OR14707-1G
OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA
75.4
EUR
APOSOR14707-1G
APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01860661 CAS-Nummer: 19883-74-0 |