1-Brom-3-chlorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G
OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA
34.8
EUR
APOSOR1470-100G
APOSOR1470-25G
1-Brom-3-chlorbenzol 98%
1-Brom-3-chlorbenzol
Formel:
C₆H₄BrCl Siedepunkt: 195…197 °C Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000568 CAS-Nummer: 108-37-2 EINECS: 203-575-8 |