(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, Fmoc-Pip-OH, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-pipecolic Acid, Fmoc-HoPro-OH, 1-Fmoc-L-pipecolic Acid, Fmoc-HomoPro-OH, (S)-1-Fmoc-2-piperidinecarboxylic Acid
OR14685-100G
OR14685-25G
OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA
513
EUR
APOSOR14685-100G
APOSOR14685-25G
APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235898 CAS-Nummer: 86069-86-5 |