1-Brom-4-butylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 63.8 EUR
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Brom-4-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 242 °C
Dichte: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040934
CAS-Nummer: 41492-05-1