Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 27.7 EUR
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formel: C₂₄H₂₈N₂O₆
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151941
CAS-Nummer: 125238-99-5