Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
OR14648-1G
OR14648-250MG
OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA
237
EUR
APOSOR14648-1G
APOSOR14648-250MG
APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Formel:
C₂₂H₁₉NO₄S Molekulargewicht: 393.4 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151916 CAS-Nummer: 186320-06-9 |