N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G
OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA
27.7
EUR
APOSOR14642-1G
APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₄S Schmelzpunkt: 71…76 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062051 CAS-Nummer: 56675-37-7 |