Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
OR14612-1G
OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14612-1G
APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₀INO₄ Molekulargewicht: 513.331 g/mol Schmelzpunkt: 213…217 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00672340 CAS-Nummer: 82565-68-2 |