Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 255 EUR
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00273473
CAS-Nummer: 177966-59-5