N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 157 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formel: C₁₈H₂₁NO₄
Schmelzpunkt: 95…100 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076900
CAS-Nummer: 76985-10-9