Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA 207 EUR
APOSOR14596-10G APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formel: C₂₈H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 437.495 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151914
CAS-Nummer: 96402-49-2