Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-1-Nal-OH, N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
OR14594-25G
OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA
449
EUR
APOSOR14594-25G
APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formel:
C₁₈H₂₁NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085377 CAS-Nummer: 55447-00-2 |