Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA 71.2 EUR
APOSOR14580-1G APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317033
CAS-Nummer: 131980-29-5