Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(m-tolyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-Me)-OH
OR14570-25G OR14570-5G
APOSOR14570-25GEA 543 EUR
APOSOR14570-25G APOSOR14570-5G
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 401.47 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863050
CAS-Nummer: 211637-74-0