Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Furan-2-sulphonylchloride
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 493 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₃ClO₃S
Siedepunkt: 79…81 °C/10mmHg
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06658968
CAS-Nummer: 52665-48-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III