2-Amino-3-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.1 EUR
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 212…213 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010875
CAS-Nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1