6-Nitro-2,4-xylidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR14484-1G OR14484-5G
APOSOR14484-1GEA 24.4 EUR
APOSOR14484-1G APOSOR14484-5G
6-Nitro-2,4-xylidin 97%
6-Nitro-2,4-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007739
CAS-Nummer: 1635-84-3