Methyl-5-bromsalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
OR14417-25G
OR14417-5G
OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA
48
EUR
APOSOR14417-25G
APOSOR14417-5G
APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromsalicylat
Methyl-5-bromsalicylat
Formel:
C₈H₇BrO₃ Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016460 CAS-Nummer: 4068-76-2 EINECS: 223-776-4 |