2-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitril
2-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Formel: C₁₁H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128308
CAS-Nummer: 33265-71-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III