(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14362-1G
OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA
74.1
EUR
APOSOR14362-1G
APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formel:
C₁₆H₁₈N₄O Molekulargewicht: 282.35 g/mol Schmelzpunkt: 138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659555 CAS-Nummer: 885949-69-9 |