2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dimethyloxazole-4-carboxylic acid
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03011595
CAS-Nummer: 23000-14-8