5-Chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Chinolinol 98%
5-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4