4-Aminoantipyrin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR14314-100G
OR14314-25G
APOSOR14314-100GEA
91.6
EUR
APOSOR14314-100G
APOSOR14314-25G
4-Aminoantipyrin 98+%
4-Aminoantipyrin
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003145 CAS-Nummer: 83-07-8 |