1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14260-1G OR14260-250MG
APOSOR14260-1GEA 28.7 EUR
APOSOR14260-1G APOSOR14260-250MG
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Formel: C₁₅H₂₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115046
CAS-Nummer: 170017-74-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III