2-Iod-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 29 EUR
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iod-p-toluidin
2-Iod-p-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407391
CAS-Nummer: 29289-13-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II