5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR14189-1G
OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA
58
EUR
APOSOR14189-1G
APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formel:
C₁₇H₂₀N₄O₂ Schmelzpunkt: 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200970 CAS-Nummer: 23470-43-1 |