Isobutylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
OR14160-100G OR14160-25G OR14160-5G
APOSOR14160-100GEA 101 EUR
APOSOR14160-100G APOSOR14160-25G APOSOR14160-5G
Isobutylboronsäure
Isobutylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134156
CAS-Nummer: 84110-40-7