2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 275 EUR
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel: C₉H₇N₃O
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617913
CAS-Nummer: 138479-53-5